Få mere at vide
BD Cytometric Bead Array (CBA) Mus/rotteopløseligt protein Master Buffer Kit, 500 tests
Artikelnummer. 15859268 Shop alle BD Biosciences produkter
Skift visning
Mængde:
500 tests
Artikelnummer. Mængde
15859268 500 tests
1 options
Artikelnummer. 15859268 Leverandør BD Leverandørnr. 558267
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Indeholder
Analysefortynder, Capture Bead Diluent, Detection Reagent Diluent, Wash Buffer, Instrument Setup Beads (A1, A9, F1, F9), PE Instrument Setup Bead F1, PE positiv kontroldetektor
Anvender partikler med diskrete fluorescensintensiteter til at detektere opløselige analytter ved meget lave koncentrationer
Dette kit indeholder alle understøttende reagenser, der er nødvendige for at udføre en analyse ved hjælp af BD™ CBA Mus eller Rotte Opløseligt Protein Flex Set. Buffere og instrumentopsætningsreagenser er optimeret til analyse af analytter i vævskultursupernatanter, plasma- og serumprøver.
  • Analytarbejdsanalyseområde: 10 til 2500 pg/mL (mus), 40 til 10000 pg/mL (rotte)
  • Bør ikke bruges sammen med ikke-muse- eller rotteopløselige protein-flexsæt
  • Fås i pakningsstørrelser på 100 og 500 tests
Flowcytometri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C
Til brug med (applikation) Til analyse af analytter i vævskultursupernatanter, plasma- og serumprøver
Til brug med (udstyr) Flowcytometer
Antal prøver 500
Inkluderer 1 flaske 150 mL assayfortynder, 1 flaske 30 mL capture perle diluent, 1 flaske 30 mL detektionsreagensfortynder, 1 flaske 650 mL vaskebuffer, 1 hætteglas 0,25 mL instrumentopsætningsperle A1, 1 hætteglas 0,25 mL instrumentopsætning 1 mL instrumentopsætning, 1 mL instrumentopsætning. F1
Mængde 500 tests