Få mere at vide
Cytometric Bead Array (CBA) Mus/rotteopløseligt protein Master Buffer Kit, 100 tests, BD
Artikelnummer. 10318813
Skift visning
Mængde:
100 prøver
Artikelnummer. Mængde
10318813 100 prøver
1 options
Artikelnummer. 10318813 Leverandør BD Biosciences Leverandørnr. 558266
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
Analysefortynder, Capture Bead Diluent, Detection Reagent Diluent, Wash Buffer, Instrument Setup Beads (A1, A9, F1, F9), PE Instrument Setup Bead F1, PE positiv kontroldetektor
Anvender partikler med diskrete fluorescensintensiteter til at detektere opløselige analytter ved meget lave koncentrationer
Dette kit indeholder alle understøttende reagenser, der er nødvendige for at udføre en analyse ved hjælp af BD™ CBA Mus eller Rotte Opløseligt Protein Flex Set. Buffere og instrumentopsætningsreagenser er optimeret til analyse af analytter i vævskultursupernatanter, plasma- og serumprøver.
  • Analytarbejdsanalyseområde: 10 til 2500 pg/mL (mus), 40 til 10000 pg/mL (rotte)
  • Bør ikke bruges sammen med ikke-muse- eller rotteopløselige protein-flexsæt
  • Fås i pakningsstørrelser på 100 og 500 tests
Flowcytometri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C
Antal prøver 100
Inkluderer 1 flaske 30mL assayfortynder, 1 flaske 5mL capture perle diluent, 1 flaske 5mL detektionsreagensfortynder, 1 flaske 130mL vaskebuffer, 1 hætteglas 0,25mL instrumentopsætningskule A1, 1 hætteglas 0,25mL instrumentopsætning hætteglas A9, 0mL instrumentopsætning perle A9.
Mængde 100 prøver