Få mere at vide
BD Cytometric Bead Array (CBA) Mus RANTES; Flex sæt, perle D8
Artikelnummer. 15869318
Skift visning
Mængde:
100 prøver
Artikelnummer. Mængde
15869318 100 prøver
1 options
Artikelnummer. 15869318 Leverandør BD Leverandørnr. 558345
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
Mus RANTES; Standard; Mus RANTES; PE detektion reagens; Mus RANTES; Capture Bead D8
En perlebaseret immunanalyse, der er i stand til at måle mus RANTES, også kendt som CCL5, i serum- og cellekultursupernatantprøver
Musereaktivitet bestemmes ved at teste prøver med BD CBA Mus RANTES Flex Sæt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antigen RANTES
Krydsreaktivitet Mus
Inkluderer Mus RANTES, standard, Mus RANTES, PE detektionsreagens, Mus RANTES, capture perle D8
Mængde 100 prøver
Prøvetype Serum, cellekultursupernatant
Indhold og opbevaring 4 °C
Til brug med (applikation) Flowcytometri
Produkttype Mus RANTES flex sæt (perle D8)
Kun brug til forskning