Få mere at vide
BD Cytometric Bead Array (CBA) mus MIP-1β ; Flex sæt, perle C9
Mængde:
100 prøver
Beskrivelse
Indeholder
Mus MIP-1β ; Standard; Mus MIP-1β ; PE detektion reagens; Mus MIP-1β ; Capture Bead C9
De BD CBA-mus MIP-1β Flex Set er et perlebaseret immunoassay, der er i stand til at måle mus Macrophage Inflammatory Protein-1β (MIP-1β ), også kendt som CCL4, i serum- og cellekultursupernatantprøver. Musereaktivitet blev bestemt ved at teste prøver med BD CBA-mus MIP-1β Flex sæt.
- Reaktivitet: Mus
- Capture Bead og PE-detektionsreagenskomponenter formuleret til en 50x koncentration til multipleksbrug
- Standardkomponent frysetørres
- Når den er rekonstitueret i 4,0 ml assayfortynder, har standarden en proteinkoncentration på 2500 pg/mL
- Skal bruges sammen med en BD CBA Human Soluble Protein Master Buffer Kit, flowcytometer, FCAP Array™ Software
Flowcytometri
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | MIP-1beta |
| Krydsreaktivitet | Mus |
| Inkluderer | Mus MIP-1beta, standard, Mus MIP-1beta, PE-detektionsreagens, Mus MIP-1beta, capture perle C9 |
| Mængde | 100 prøver |
| Prøvetype | Serum, cellekultursupernatant |
| Indhold og opbevaring | 4 °C |
| Til brug med (applikation) | Flowcytometri |
| Produkttype | Mus MIP-1beta flex sæt (perle C9) |
Kun brug til forskning