Få mere at vide
BD Cytometric Bead Array (CBA) mus MIP-1α ; Flex sæt, perle C7
Beskrivelse
Indeholder
Mus MIP-1α , Standard (to hætteglas), Mus MIP-1α PE-detektionsreagens (et hætteglas), mus MIP-1α Capture Bead C7 (et hætteglas)
- Musereaktivitet blev bestemt ved at teste prøver med Flex Set
- Teoretisk grænse for detektion er 2,3 pg/ml
- Opbevaringsbuffer: Vandig bufret opløsning indeholdende BSA/føtalt bovint serum sammen med andre reagenser afhængigt af kitets komponenter
Flowcytometri
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | MIP-1alfa |
| Krydsreaktivitet | Mus |
| Inkluderer | Mus MIP-1a, standard (2 hætteglas), Mus MIP-1a PE detektionsreagens (et hætteglas), Mus MIP-1a capture perle C7 (et hætteglas) |
| Mængde | 100 prøver |
| Prøvetype | Serum, cellekultursupernatant |
| Indhold og opbevaring | 4 °C |
| Til brug med (applikation) | Flowcytometri |
| Produkttype | Mus MIP-1alpha flex sæt (perle C7) |
Kun forskningsbrug