Få mere at vide
BD Cytometric Bead Array (CBA) mus MCP-1; Flex sæt, perle B7
Mængde:
100 prøver
Beskrivelse
Indeholder
muse-MCP-1; Standard; muse-MCP-1; PE detektion reagens; muse-MCP-1; Capture Bead B7
De BD CBA Mouse MCP-1 Flex Set er et perlebaseret immunoassay, der er i stand til at måle musemonocyt kemoattraktant protein-1 (MCP-1), også kendt som CCL2, i serum- og cellekultursupernatantprøver. Musereaktivitet blev bestemt ved at teste prøver med BD CBA Mouse MCP-1 Flex Sæt.
- Reaktivitet: Mus
- Capture Bead og PE-detektionsreagenskomponenter formuleret til en 50x koncentration til multipleksbrug
- Standardkomponent frysetørres
- Når den er rekonstitueret i 4,0 ml assayfortynder, har standarden en proteinkoncentration på 2500 pg/mL
- Skal bruges sammen med en BD CBA Human Soluble Protein Master Buffer Kit, flowcytometer, FCAP Array™ Software
Flowcytometri
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | MCP-1 |
| Krydsreaktivitet | Mus |
| Inkluderer | Mus-MCP-1, standard, mus-MCP-1, PE-detektionsreagens, mus-MCP-1, capture perle B7 |
| Mængde | 100 prøver |
| Prøvetype | Serum, cellekultursupernatant |
| Indhold og opbevaring | 4 °C |
| Til brug med (applikation) | Flowcytometri |
| Produkttype | Mus MCP-1 flex sæt (perle B7) |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Mouse MCP-1 Flex Set
- Advarsel
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P272-Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: CMIT/MIT