Få mere at vide
BD Cytometric Bead Array (CBA) Mus KC; Flexsæt, perle A9
Artikelnummer. 15839318
Skift visning
Mængde:
100 prøver
Artikelnummer. Mængde
15839318 100 prøver
1 options
Artikelnummer. 15839318 Leverandør BD Leverandørnr. 558340
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
mus KC; Standard; mus KC; PE detektion reagens; mus KC; Capture Bead A9
Til påvisning af muse-keratinocyt-afledt kemokin i serum- og cellekulturprøver
De BD CBA Mouse KC Flex Set er et perlebaseret immunoassay, der er i stand til at måle muse-keratinocyt-afledt chemokin (KC), en musefunktionel homolog af human GRO-?, i serum- og cellekultursupernatantprøver. Musereaktivitet blev bestemt ved at teste prøver med BD CBA Mouse KC Flex Sæt.
  • Reaktivitet: Mus
  • Capture Bead og PE-detektionsreagenskomponenter formuleret til en 50x koncentration til multipleksbrug
  • Standardkomponent frysetørres
  • Når den er rekonstitueret i 4,0 ml assayfortynder, har standarden en proteinkoncentration på 2500 pg/mL
  • Skal bruges sammen med en BD CBA Human Soluble Protein Master Buffer Kit, flowcytometer, FCAP Array™ Software
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antigen KC
Krydsreaktivitet Mus
Inkluderer Mus KC, standard, Mus KC, PE detektionsreagens, Mus KC, capture perle A9
Mængde 100 prøver
Prøvetype Serum, cellekultursupernatant
Indhold og opbevaring 4 °C
Til brug med (applikation) Flowcytometri
Produkttype Mus KC flex sæt (perle A9)
Kun brug til forskning