Få mere at vide
BD Cytometric Bead Array (CBA) mus IL-13; Flex sæt, perle B8
Artikelnummer. 15889318
Skift visning
Mængde:
100 prøver
Artikelnummer. Mængde
15889318 100 prøver
1 options
Artikelnummer. 15889318 Leverandør BD Leverandørnr. 558349
Indeholder
Mus IL-13 Standard (to hætteglas), Mus IL-13 PE detektionsreagens (et hætteglas), Mus IL-13 Capture Bead B8 (et hætteglas)
Perlebaseret immunoassay til måling af muse interleukin-13 (IL-13) i serum- og cellekultursupernatantprøver
  • Musereaktivitet blev bestemt ved at teste prøver med Flex Set
  • Teoretisk grænse for detektion er 2,4 pg/ml
  • Opbevaringsbuffer: Vandig bufret opløsning indeholdende BSA/føtalt bovint serum sammen med andre reagenser afhængigt af kitets komponenter
Flowcytometri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antigen IL-13
Krydsreaktivitet Mus
Inkluderer Muse IL-13 standard (2 hætteglas), Mus IL-13 PE detektionsreagens (et hætteglas), Muse IL-13 capture perle B8 (et hætteglas)
Mængde 100 prøver
Prøvetype Serum, plasma, cellekultursupernatant
Indhold og opbevaring 4 °C
Til brug med (applikation) Flowcytometri
Produkttype Mus IL-13 flex sæt (perle B8)
Kun forskningsbrug