Få mere at vide
BD Cytometric Bead Array (CBA) Mouse Enhanced Sensitivity Master Buffer Kit
Beskrivelse
Indeholder
Assay Diluent (150mL), Capture Bead Diluent (30mL), Detection Reagent Diluent A (15mL), Detection Reagent Diluent B (35mL), Wash Buffer (650mL)
Værtsarter:
Flowcytometri
Tekniske data
Tekniske data
| Krydsreaktivitet | Mus |
| Inkluderer | Analysefortynder 150mL, capture perle Diluent 30mL, detektionsreagens Fortynder A 15mL, detektionsreagensfortynder B 35mL, vaskebuffer 650mL |
| Mængde | 500 tests |
| Indhold og opbevaring | 2 °C til 8 °C |
| Til brug med (applikation) | Flowcytometri |
| Produkttype | Master Buffer kit med forbedret følsomhed for mus |