Få mere at vide
BD Cytometric Bead Array (CBA) Human VEGF; Flex sæt, perle B8
Artikelnummer. 15829318
Skift visning
Mængde:
100 prøver
Artikelnummer. Mængde
15829318 100 prøver
1 options
Artikelnummer. 15829318 Leverandør BD Leverandørnr. 558336
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
Human VEGF; Standard; Human VEGF; PE detektion reagens; Human VEGF; Capture Bead B8
Til påvisning af human vaskulær endotelvækstfaktor i serum-, plasma- og cellekulturprøver
De BD CBA Human VEGF Flex Set er et perlebaseret immunoassay, der er i stand til at måle human vaskulær endotelvækstfaktor (VEGF) i serum-, plasma- og cellekultursupernatantprøver. Human reaktivitet blev bestemt ved at teste prøver med BD CBA Human VEGF Flex Sæt.
  • Reaktivitet: Menneske
  • Capture Bead og PE-detektionsreagenskomponenter formuleret til en 50x koncentration til multipleksbrug
  • Standardkomponent frysetørres
  • Når den er rekonstitueret i 4,0 ml assayfortynder, har standarden en proteinkoncentration på 2500 pg/mL
  • Skal bruges sammen med en BD CBA Human Soluble Protein Master Buffer Kit, flowcytometer, FCAP Array™ Software
Flowcytometri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antigen VEGF
Krydsreaktivitet ADN
Inkluderer Human VEGF, standard, Human VEGF, PE-detektionsreagens, Human VEGF, capture perle B8
Mængde 100 prøver
Prøvetype Serum, plasma, cellekultursupernatant
Indhold og opbevaring 4 °C
Til brug med (applikation) Flowcytometri
Produkttype Human VEGF flex sæt (perle B8)
Kun brug til forskning