Få mere at vide
BD Cytometric Bead Array (CBA) Human MIP-1α ; Flex sæt, perle B9
Mængde:
100 prøver
Beskrivelse
Indeholder
Human MIP-1α ; Standard; Human MIP-1α ; PE detektion reagens; Human MIP-1α ; Capture Bead B9
De BD CBA Human MIP-1α Flex Set er et perlebaseret immunoassay, der er i stand til at måle humant makrofag inflammatorisk protein-1α (MIP-1α ), også kendt som CCL3, i serum-, plasma- og cellekultursupernatantprøver. Human reaktivitet blev bestemt ved at teste prøver med BD CBA Human MIP-1α Flex sæt.
- Reaktivitet: Menneske
- Capture Bead og PE-detektionsreagenskomponenter formuleret til en 50x koncentration til multipleksbrug
- Standardkomponent frysetørres
- Når den er rekonstitueret i 4,0 ml assayfortynder, har standarden en proteinkoncentration på 2500 pg/mL
- Skal bruges sammen med en BD CBA Human Soluble Protein Master Buffer Kit, flowcytometer, FCAP Array™ Software
Flowcytometri
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | MIP-1alfa |
| Krydsreaktivitet | ADN |
| Inkluderer | Human MIP-1a, standard, Human MIP-1a, PE-detektionsreagens, Human MIP-1a, capture perle B9 |
| Mængde | 100 prøver |
| Prøvetype | Serum, plasma, cellekultursupernatant |
| Indhold og opbevaring | 4 °C |
| Til brug med (applikation) | Flowcytometri |
| Produkttype | Human MIP-1alpha flex sæt (perle B9) |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Human MIP-1 alpha Flex Set
- Advarsel
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
- P363-Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: CMIT/MIT mixture
Kun brug til forskning