Få mere at vide
BD Cytometric Bead Array (CBA) Human MCP-1; Flex sæt, perle D8
Mængde:
100 prøver
Beskrivelse
Indeholder
Human MCP-1; Standard; Human MCP-1; PE detektion reagens; Human MCP-1; Capture Bead D8
De BD CBA Human MCP-1 Flex Set er et perlebaseret immunoassay, der er i stand til at måle humant monocyt kemoattraktant protein-1 (MCP-1), også kendt som CCL2, i serum-, plasma- og cellekultursupernatantprøver. Reaktivitet hos mennesker og ikke-menneskelige primater blev bestemt ved at teste prøver med BD CBA Human MCP-1 Flex Sæt
- Perleposition: D8
- Capture Bead og PE-detektionsreagenskomponenter formuleret til en 50x koncentration til multipleksbrug
- Standardkomponent frysetørres
- Når den er rekonstitueret i 4,0 ml assayfortynder, har standarden en proteinkoncentration på 2500 pg/mL
- Skal bruges sammen med en BD CBA Human Soluble Protein Master Buffer Kit, flowcytometer, FCAP Array™ Software
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | MCP-1 |
| Krydsreaktivitet | ADN |
| Inkluderer | Human MCP-1, standard, Human MCP-1, PE-detektionsreagens, Human MCP-1, capture perle D8 |
| Mængde | 100 prøver |
| Prøvetype | Serum, cellekultursupernatant |
| Indhold og opbevaring | 4 °C |
| Til brug med (applikation) | Flowcytometri |
| Produkttype | Human MCP-1 flex sæt (perle D8) |