Få mere at vide
BD Cytometric Bead Array (CBA) Human IP-10; Flex Sæt, Perle B5
Beschreibung
Beinhaltet
Human IP-10; Standard; Human IP-10; PE detektion reagens; Human IP-10; Capture Bead B5
Reaktivitet
- QC-test: Menneske
Flowcytometri
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | IP-10 |
| Krydsreaktivitet | ADN |
| Inkluderer | Human IP-10, standard, Human IP-10, PE-detektionsreagens, Human IP-10, capture perle B5 |
| Mængde | 100 prøver |
| Prøvetype | Serum, plasma, cellekultursupernatant |
| Indhold og opbevaring | 4 °C |
| Til brug med (applikation) | Flowcytometri |
| Produkttype | Human IP-10 flex sæt (perle B5) |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Human IP-10 Flex Set
- Advarsel
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
- P363-Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: CMIT/MIT mixture
Kun brug til forskning
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?