missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

BD Cytometric Bead Array (CBA) Human IL-9; Flex sæt, perle B6

Artikelnummer. 15899308
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 prøver
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15899308 100 prøver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15899308 Leverandør BD Leverandørnr. 558333

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Indeholder

Human IL-9; Standard; Human IL-9; PE detektion reagens; Human IL-9; Capture Bead B6

Til påvisning af humane interleukiner i serum-, plasma- og cellekulturprøver

De BD CBA Human IL-9 Flex Set er et perlebaseret immunoassay, der er i stand til at måle humant interleukin-9 (IL-9) i serum-, plasma- og cellekultursupernatantprøver. Human reaktivitet blev bestemt ved at teste prøver med BD CBA Human IL-9 Flex Sæt.

  • Reaktivitet: Menneske
  • Capture Bead og PE-detektionsreagenskomponenter formuleret til en 50x koncentration til multipleksbrug
  • Standardkomponent frysetørres
  • Når den er rekonstitueret i 4,0 ml assayfortynder, har standarden en proteinkoncentration på 2500 pg/mL
  • Skal bruges sammen med en BD CBA Human Soluble Protein Master Buffer Kit, flowcytometer, FCAP Array™ Software

Flowcytometri

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Antigen IL-9
Krydsreaktivitet ADN
Inkluderer Human IL-9, standard, Human IL-9, PE-detektionsreagens, Human IL-9, capture perle B6
Mængde 100 prøver
Prøvetype Serum, plasma, cellekultursupernatant
Indhold og opbevaring 4 °C
Til brug med (applikation) Flowcytometri
Produkttype Human IL-9 flex sæt (perle B6)
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Human IL-9 Flex Set
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P363-Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: CMIT/MIT

Kun brug til forskning

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.