Få mere at vide
BD Cytometric Bead Array (CBA) Human IL-5 Enhanced Sensitivity Flex Set (Bead A6)
Artikelnummer. 15851089 Shop alle BD Biosciences produkter
Skift visning
Mængde:
100 prøver
Artikelnummer. Mængde
15851089 100 prøver
1 options
Natriumazid giver meget giftig hydrazoesyre under sure forhold. Fortynd azidforbindelser i rindende vand før kassering for at undgå ophobning af potentielt eksplosive aflejringer i VVS.
Artikelnummer. 15851089 Leverandør BD Leverandørnr. 561511
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Natriumazid giver meget giftig hydrazoesyre under sure forhold. Fortynd azidforbindelser i rindende vand før kassering for at undgå ophobning af potentielt eksplosive aflejringer i VVS.
Indeholder
  • Sættets indhold:
  • Enhanced Sensitivity Capture Bead A6: opbevaret i vandig bufret opløsning indeholdende føtalt bovint serum og≤ 0,09% natriumazid
  • Detektionsreagens (del A): opbevaret i vandig bufret opløsning indeholdende BSA og ProClin™ 150
  • Standard: lyofiliseret i en vandig bufret opløsning indeholdende BSA og ProClin 150
Måler humant interleukin-5 (IL-5) i serum-, plasma- og cellekultursupernatantprøver
Dette sæt bruges i forbindelse med BD™ Cytometric Bead Array (CBA) Human Enhanced Sensitivity Master Buffer Kit, flowcytometer og FCAP Array™ Software og kan måle opløselige analytter til stede i meget lave koncentrationer.
  • Perlebaseret immunoassay
  • Reaktivitet: menneskelig
  • Standard analyseområde: 274 til 200000fg/ml
Flowcytometri/immunoassay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Lyofiliseret i en vandig bufret opløsning indeholdende BSA™ og ProClin™ 150. Opbevares ved 4 °C.
Inkluderer Capture perler, detektionsreagens, standarder
Til brug med (applikation) Anvendes i forbindelse med BD™ cytometrisk perlearray (CBA)
Antal prøver 100
Mængde 100 prøver
Til brug med (udstyr) Flowcytometre