Få mere at vide
BD Cytometric Bead Array (CBA) Human IL-17A Enhanced Sensitivity Flex Set (Bead B5)
Mængde:
100 prøver
Beskrivelse
Indeholder
- Sættets indhold:
- Enhanced Sensitivity Capture Bead B5: opbevaret i vandig bufret opløsning indeholdende føtalt bovint serum og≤ 0,09% natriumazid
- Detektionsreagens (del A): opbevaret i vandig bufret opløsning indeholdende BSA og ProClin™ 150
- Standard: lyofiliseret i en vandig bufret opløsning indeholdende BSA og ProClin 150
Dette sæt bruges i forbindelse med BD™ Cytometric Bead Array (CBA) Human Enhanced Sensitivity Master Buffer Kit, flowcytometer og FCAP Array™ Software og kan måle opløselige analytter til stede i meget lave koncentrationer.
- Perlebaseret immunoassay
- Reaktivitet: menneskelig
- Standard analyseområde: 274 til 200000fg/ml
Flowcytometri/immunoassay
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | IL-17A |
| Krydsreaktivitet | ADN |
| Inkluderer | 1 hætteglas capture perle, 1 hætteglas detektionsreagens, 2 hætteglas standard (lyofiliseret) |
| Mængde | 100 prøver |
| Prøvetype | Serum, cellekultursupernatant |
| Indhold og opbevaring | 4 °C |
| Til brug med (applikation) | Måler Human interleukin-17A, flowcytometri og immunoassay |
| Produkttype | Human IL-17A flex sæt med forbedret følsomhed (perle B5) |