Få mere at vide
BD Cytometric Bead Array (CBA) Human IL-12p70 Enhanced Sensitivity Flex Set (Bead C6)
Artikelnummer. 15821099 Shop alle BD Biosciences produkter
Skift visning
Mængde:
100 prøver
Artikelnummer. Mængde
15821099 100 prøver
1 options
Artikelnummer. 15821099 Leverandør BD Leverandørnr. 561518
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Indeholder
  • Sættets indhold:
  • Enhanced Sensitivity Capture Bead C6: opbevaret i vandig bufret opløsning indeholdende føtalt bovint serum og≤ 0,09% natriumazid
  • Detektionsreagens (del A): opbevaret i vandig bufret opløsning indeholdende BSA og ProClin™ 150
  • Standard: lyofiliseret i en vandig bufret opløsning indeholdende BSA og ProClin 150
Måler humant Interleukin-12p70 (IL-12p70) i serum-, plasma- og cellekultursupernatantprøver
Dette sæt bruges i forbindelse med BD™ Cytometric Bead Array (CBA) Human Enhanced Sensitivity Master Buffer Kit, flowcytometer og FCAP Array™ Software og kan måle opløselige analytter til stede i meget lave koncentrationer.
  • Perlebaseret immunoassay
  • Reaktivitet: menneskelig
  • Standard analyseområde: 274 til 200000fg/ml
Flowcytometri, Immunoassay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Lyofiliseret i en vandig bufret opløsning indeholdende BSA™ og ProClin™ 150. Opbevares ved 4 °C.
Inkluderer Capture perler, detektionsreagens, standarder
Til brug med (applikation) Anvendes i forbindelse med BD™ cytometrisk perlearray (CBA)
Antal prøver 100
Mængde 100 prøver
Til brug med (udstyr) Flowcytometre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Human IL-12p70 Enhanced Sensitivity Flex Set
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P363-Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: CMIT/MIT