Få mere at vide
BD Cytometric Bead Array (CBA) Human IL-1β Enhanced Sensitivity Flex Set (Bead B4)
Beskrivelse
Indeholder
- Fang perle
- Detektionsreagens
- Standard
- Sættet er et perlebaseret immunoassay, der er i stand til at måle humant interleukin-1β (IL-1β ) i serum-, plasma- og cellekultursupernatantprøver
- Lyofiliseret i en vandig bufret opløsning indeholdende BSA og ProClin™ 150
- Indeholder 100 tests
Flowcytometri
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | IL-1beta |
| Krydsreaktivitet | ADN |
| Inkluderer | 1 hætteglas capture perle, 1 hætteglasdetektionsreagens og 2 hætteglas standard |
| Mængde | 100 prøver |
| Prøvetype | Serum, plasma, cellekultursupernatant |
| Indhold og opbevaring | 4 °C |
| Til brug med (applikation) | Måler Humant interleukin-1beta |
| Produkttype | Human IL-1beta forbedret følsomhed flex sæt (perle B4) |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- BD Cytometric Bead Array (CBA) Human IL-1
- Advarsel
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
- P363-Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: CMIT/MIT