Få mere at vide
BD Cytometric Bead Array (CBA) Human G-CSF; Flex Sæt, Perle C8
Beskrivelse
Indeholder
Human G-CSF; Standard; Human G-CSF; PE detektion reagens; Human G-CSF; Capture Bead C8
De BD CBA Human G-CSF Flex Set er et perlebaseret immunoassay, der er i stand til at måle human granulocyt-kolonistimulerende faktor (G-CSF) i serum-, plasma- og cellekultursupernatantprøver. Human reaktivitet blev bestemt ved at teste prøver med BD CBA Human G-CSF Flex Sæt.
- Reaktivitet: Menneske
- Capture Bead og PE-detektionsreagenskomponenter formuleret til en 50x koncentration til multipleksbrug
- Standardkomponent frysetørres
- Når den er rekonstitueret i 4,0 ml assayfortynder, har standarden en proteinkoncentration på 2500 pg/mL
- Skal bruges sammen med en BD CBA Human Soluble Protein Master Buffer Kit, flowcytometer, FCAP Array™ Software
Flowcytometri
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | G-CSF |
| Krydsreaktivitet | ADN |
| Inkluderer | Human G-CSF, standard, Human G-CSF, PE-detektionsreagens, Human G-CSF, capture perle C8 |
| Mængde | 100 prøver |
| Prøvetype | Serum, plasma, cellekultursupernatant |
| Indhold og opbevaring | 4 °C |
| Til brug med (applikation) | Flowcytometri |
| Produkttype | Human G-CSF flex sæt (perle C8) |
Kun brug til forskning