Få mere at vide
BD Cytometric Bead Array (CBA) Human Enhanced Sensitivity Master Buffer Kit
Beskrivelse
Indeholder
Analysefortynder, Capture Bead Diluent, Detection Reagent Diluent, Wash Buffer, Enhanced Sensitivity Detection Reagent (del B), Instrument Setup Beads (A1, A9, F1, F9), PE Instrument Setup Bead F1, PE positiv kontroldetektor
Detektionsreagenser, der anvendes i BD™ CBA Human Enhanced Sensitivity Flex Set System består af to dele, Analyte Specific Detection Reagent (del A), der leveres med Flex Set og Enhanced Sensitivity Detection Reagent (del B), som leveres i Master Buffer Kit med alle andre understøttende reagenser. Buffere, detektionsreagenser og instrumentopsætningsreagenser, der leveres i dette kit, er blevet optimeret til analyse af analytter i vævskultursupernatanter, plasma- og serumprøver.
- Analytarbejdsanalyseområde: 274 til 200000fg/ml
- Bør ikke bruges med Flex-sæt fra andre BD CBA-system såsom opløseligt protein, cellesignalering osv
- Fås i pakningsstørrelser på 100 og 500 tests
Flowcytometri
Tekniske data
Tekniske data
| Krydsreaktivitet | ADN |
| Inkluderer | Analysefortynder, indfangningsperle Fortynder, detektionsreagensfortynder, vaskebuffer, forstærket følsomhedsdetektionsreagens (del B), instrumentopsætningsperler (A1, A9, F1, F9), PE instrumentopsætningsperle F1, PE positiv kontroldetektor |
| Mængde | 500 tests |
| Indhold og opbevaring | 2 °C til 8 °C |
| Til brug med (applikation) | Flowcytometri |
| Produkttype | Human enhanced sensitivity master buffer kit |