Få mere at vide
BD Cytometric Bead Array (CBA) Human CD14; Flex sæt, perle D7
Beskrivelse
Indeholder
Human CD14; Standard; Human CD14; PE detektion reagens; Human CD14; Capture Bead D7
De BD CBA Human CD14 Flex Set er et perlebaseret immunoassay, der er i stand til at måle humant opløseligt CD14 i cellekultursupernatantprøver
- Reaktivitet: QC-test: Menneske
- Perleposition: D7
- Detektionsgrænse: 9,2 pg/ml
Med BD CBA humant opløseligt protein master buffer kit (kat. nr. 558264, 100 tests eller 558265, 500 tests), flowcytometer og FCAP Array-™software
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | CD14 |
| Krydsreaktivitet | ADN |
| Inkluderer | Human CD14, standard, Human CD14, PE detektionsreagens, Human CD14, capture perle D7 |
| Mængde | 100 prøver |
| Indhold og opbevaring | 4 °C |
| Til brug med (applikation) | Flowcytometri |
| Produkttype | Menneskeopløseligt CD14 flex sæt (perle D7) |
Kun forskningsbrug