Få mere at vide
BD Cytometric Bead Array (CBA) Human Anafylatoxin Kit
Beskrivelse
- Ydeevnen er blevet optimeret til analyse af specifikke proteiner i EDTA-plasma- og serumprøver
- Giver tilstrækkelige reagenser til den kvantitative analyse af 80 prøver
Applikationer:
Flowcytometri
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | Anafylatoksin |
| Krydsreaktivitet | ADN |
| Inkluderer | Reagenser til indfangning og påvisning af C4a, C3a og C5a, standarder, vaskebuffer, assayfortynder, cytometeropsætningsreagenser |
| Mængde | 25 prøver |
| Indhold og opbevaring | 2 °C til 8 °C |
| Til brug med (applikation) | Flowcytometri |
| Produkttype | Human anafylatoksin kit |
Kun brug til forskning