Få mere at vide
BD Cytometric Bead Array (CBA) funktionelle perler
Artikelnummer. 15899868 Shop alle BD Biosciences produkter
Skift visning
Produkttype:
Funktionel kugle (C5)
Funktionel kugle (C7)
Funktionel perle
Funktionel perle (A4)
Funktionel perle (A5)
Funktionel perle (A6)
Funktionel perle (A7)
Funktionel perle (A8)
Funktionel perle (A9)
Funktionel perle (B4)
Funktionel perle (B5)
Funktionel perle (B6)
Funktionel perle (B7)
Funktionel perle (B8)
Funktionel perle (B9)
Funktionel perle (C4)
Funktionel perle (C6)
Funktionel perle (C8)
Funktionel perle (C9)
Funktionel perle (D4)
Funktionel perle (D5)
Funktionel perle (D8)
Funktionel perle (D9)
Funktionel perle (E4)
Funktionel perle (E5)
Funktionel perle (E7)
Funktionel perle (E9)
27 product options available for selection
Product selection table with 27 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype
15899868 Funktionel perle (A6)
15839498 Funktionel perle (A4)
15859498 Funktionel perle (B7)
15879498 Funktionel perle (C6)
15869498 Funktionel perle (B8)
15889498 Funktionel perle (D5)
15849498 Funktionel perle (A9)
15899498 Funktionel perle (E4)
15809508 Funktionel perle (E9)
15819508 Funktionel perle (B5)
15829508 Funktionel kugle (C7)
15849548 Funktionel perle (B6)
15869548 Funktionel perle (C4)
15859548 Funktionel perle (B9)
15879548 Funktionel kugle (C5)
15889548 Funktionel perle (C8)
15899548 Funktionel perle (C9)
15829558 Funktionel perle (D8)
15839558 Funktionel perle (D9)
15889868 Funktionel perle (A5)
15829878 Funktionel perle (B4)
15819878 Funktionel perle (A8)
15809878 Funktionel perle (A7)
15839878 Funktionel perle (D4)
15849878 Funktionel perle (E5)
15869878 Funktionel perle (E7)
15879878 Funktionel perle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 27 options available.
27 options
Artikelnummer. 15899868 Leverandør BD Leverandørnr. 560032
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Farvekodede 7,5 μm polystyrenperler, der kan klassificeres ved hjælp af et flowcytometer
De funktionelle perler kan bruges sammen med BD CBA Functional Bead Conjugation Buffer Set (fabrikant nr. 558556) til kovalent at forbinde vandopløselige proteiner til overfladen af perlerne via en sulfo-SMCC kemi. Perlerne, når de er koblet til et protein, kan bruges som en indfangningsmatrix for analytter af interesse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance RUO
Indhold og opbevaring 4 °C
Indhold Vandig bufret opløsning indeholdende≤ 0,09% natriumazid
Oversigt Funktionel perle (A6)
Til brug med (applikation) Flowcytometri
Materiale Polystyren
Produkttype Funktionel perle (A6)
Til brug med (udstyr) Flowcytometer
Antal prøver 6000
Volumen (metrisk) 0.9 mL
Diameter (metrisk) 7.5μ m