Få mere at vide
BD Cytometric Bead Array (CBA) funktionelle perler
Beskrivelse
De funktionelle perler kan bruges sammen med BD CBA Functional Bead Conjugation Buffer Set (fabrikant nr. 558556) til kovalent at forbinde vandopløselige proteiner til overfladen af perlerne via en sulfo-SMCC kemi. Perlerne, når de er koblet til et protein, kan bruges som en indfangningsmatrix for analytter af interesse.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | RUO |
| Indhold og opbevaring | 4 °C |
| Indhold | Vandig bufret opløsning indeholdende≤ 0,09% natriumazid |
| Oversigt | Funktionel perle (A4) |
| Til brug med (applikation) | Flowcytometri |
| Materiale | Polystyren |
| Produkttype | Funktionel perle (A4) |
| Til brug med (udstyr) | Flowcytometer |
| Antal prøver | 6000 |
| Volumen (metrisk) | 0.9 mL |
| Vis mere |