Få mere at vide
BD Cytometric Bead Array (CBA) funktionelt perlekonjugeringsbuffersæt
Artikelnummer. 15809488
Skift visning
Mængde:
15 tests
Artikelnummer. Mængde
15809488 15 tests
1 options
Natriumazid giver meget giftig hydrazoesyre under sure forhold. Fortynd azidforbindelser i rindende vand før kassering for at undgå ophobning af potentielt eksplosive aflejringer i VVS.
Artikelnummer. 15809488 Leverandør BD Leverandørnr. 558556
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Natriumazid giver meget giftig hydrazoesyre under sure forhold. Fortynd azidforbindelser i rindende vand før kassering for at undgå ophobning af potentielt eksplosive aflejringer i VVS.
Indeholder
Koblingsbuffer og lagerbuffer
Anvendes til kovalent at forbinde vandopløselige proteiner til overfladen af farvekodede funktionelle perler
  • Indeholder understøttende reagenser til BD™ CBA funktionelt perlesystem
  • Enkel konjugationsprocedure afsluttet inden for 4 timer
  • Konjugationsreaktion kræver mindre end 100 μg protein ved en koncentration på 1 mg/ml
  • Størrelse: 15 prøver
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance RUO
Indhold og opbevaring 4 °C
Til brug med (applikation) Flowcytometri
Produkttype Funktionelt perlekonjugeringsbuffersæt
Til brug med (udstyr) BD™ CBA funktionelt perlesystem
Inkluderer Koblingsbuffer og opbevaringsbuffer og understøttende reagenser
Antal prøver 15
Mængde 15 tests