Få mere at vide
BD Cytofix™ Fikseringsbuffer
Artikelnummer. 15817828
Skift visning
Mængde:
100 mL
Artikelnummer. Mængde
15817828 100 mL
1 options
Artikelnummer. 15817828 Leverandør BD Leverandørnr. 554655
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Kan bruges til at fiksere ufarvede celler til efterfølgende immunfluorescerende farvning af intracellulære cytokiner. Kan også bruges til at fiksere celler efter immunfluorescerende farvning for at bevare lysspredningssignaler og fluorescerende intensiteter af celler til analyse på et senere tidspunkt.
  • Beregnet til at bevare humane og gnavere lymfoide celler til efterfølgende immunfluorescerende farvning af intracellulære cytokiner
  • Anvendes til at bevare lysspredningskarakteristika og fluorescensintensiteter af humane og gnavere hæmatopoietiske celler, der er blevet farvet med immunfluorescens til efterfølgende flowcytometrisk analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Formulering Neutral pH-bufret saltvand (PBS) med 4,21 % formaldehyd (vægt/vægt)
Til brug med (applikation) Kan bruges til at fiksere ufarvede celler til efterfølgende immunfluorescerende farvning af intracellulære cytokiner
Indhold og opbevaring 4 °C
Produkttype Fikseringsbuffer
Mængde 100 mL