Få mere at vide
BD Cytofix/Cytoperm Fikserings-/permeabiliseringsløsningssæt med GolgiPlug™
Shop alle BD Biosciences produkterBeskrivelse
Indeholder
Fikserings-/permeabiliseringsopløsning (125 ml), BD Perm/Wash™ Buffer, 10X koncentrat indeholdende føtalt bovint serum (FBS) og saponin (100 ml) og proteintransporthæmmer BD GolgiPlug (indeholder Brefeldin A)
- Tilbyder tre sæt til at forenkle fiksering og permeabilisering af celler
- Til immunfluorescerende farvning af intracytoplasmatiske cytokiner
Alle tre sæt beskrevet i denne produktmanual indeholder fikserings-/permeabiliseringsopløsning indeholdende 4 % paraformaldehyd og enten BD GolgiStop™ proteintransporthæmmer indeholdende 99,9% ethanol, eller BD GolgiPlug proteintransporthæmmer indeholdende 99,9% dimethylsulfoxid og 0,1% brefeldin A. Følgende advarsler og forholdsregler gælder for de førnævnte kemikalier.
R 36/38: Irriterer øjnene og huden S
3: Opbevares køligt
S26: I tilfælde af kontakt med øjnene, skyl straks med vand og søg læge S
28: Efter kontakt med huden, vask straks med rigeligt vand R
40: Begrænset tegn på en kræftfremkaldende effekt
S36/37: Bær egnet beskyttelsestøj og handsker
Flowcytometri, Intracellulær farvning
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Til immunfluorescerende farvning af cytokiner |
| Mængde | 250 prøver |
| Indhold og opbevaring | 2 °C til 8 °C |
Kun brug til forskning