Få mere at vide
BD Cytofix/Cytoperm™ Fikserings-/permeabiliseringsløsningssæt med BD GolgiStop™
Artikelnummer. 15867858
Skift visning
Mængde:
250 prøver
Artikelnummer. Mængde
15867858 250 prøver
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15867858 Leverandør BD Leverandørnr. 554715
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Indeholder
  • Fikserings-/permeabiliseringsopløsning (125 ml)
  • BD Perm/Wash™ Buffer, 10x koncentrat indeholdende føtalt bovint serum (FBS) og saponin (100 ml)
  • Proteintransporthæmmer BD GolgiStop™ (indeholder Monensin)
Giver GolgiStop proteintransporthæmmer indeholdende monensin
Den ex vivo tilføjelse af GolgiStop til in vitro- eller in vivo -stimulerede celler blokerer deres intracellulære transportprocesser. Dette resulterer i akkumulering af de fleste cytokinproteiner i Golgi-komplekset og forbedrer derved cytokinfarvningssignaler.
  • GolgiStop reagens leveres til behandling af op til 1L cellekultur ved en celletæthed på op til 2x106 celler/ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 4°C
Inkluderer 125 ml fikserings-/permeabiliseringsopløsning, perm/vask™ buffer, føtalt bovint serum (FBS) 10X og 100 ml saponin, proteintransporthæmmer BD GolgiStop™
Antal prøver 250
Mængde 250 prøver
Regulatorisk status RUO
Produkttype Fikserings-/permeabiliseringsreagens
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • BD Cytofix/Cytoperm Plus Fixation/Permeabilization Kit with Golgistop
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 1A
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol, monensin mononatriumsalz, formaldehyde