Få mere at vide
BD Cytofix/Cytoperm™ Fikserings- og permeabiliseringsløsning
Artikelnummer. 15817868 Shop alle BD Biosciences produkter
Skift visning
Mængde:
125 mL
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15817868 125 mL 1 sæt
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15817868 Leverandør BD Leverandørnr. 554722
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
1X opløsning kan bruges til samtidig fiksering og permeabilisering af celler før intracellulær cytokinfarvning
Anbefalet analyseprocedure:
Til stimulering af celler er forskellige in vitro-metoder blevet rapporteret til stimulering af celler til at producere cytokiner. Polyklonale aktivatorer har været særligt anvendelige til at inducere cytokin-producerende celler. Disse aktivatorer inkluderer følgende: concanavalin A, lipopolysaccharid, phorbolestere plus calciumionophor eller ionomycin, phytohæmaglutinin, staphylococcus enterotoxin B og monoklonale antistoffer rettet mod underenheder af TCR/CD3-komplekset (med eller uden antistoffer rettet mod costimulerende receptorer, såsom CD28).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Kan bruges til samtidig fiksering og permeabilisering af celler før intracellulær cytokine-farvning
pH-område 7.2
Indhold og opbevaring Opbevares ufortyndet ved 4 °C
Produkttype Fikserings- og permeabiliseringsløsning
Mængde 125 mL
Format Væske
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • BD Cytofix/Cytoperm Fixation and Permeabilization Solution
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P272-Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i et passende behandlings- og bortskafningsanlæg i henhold tilgældende love og forskrifter og produkt
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: formaldehyd e...%