Få mere at vide
BD Cellelevedygtighedsopløsning
Mængde:
100 prøver
500 tests
Beskrivelse
- Anvendes som en levedygtighedssonde til metoder til udelukkelse af døde celler, baseret på en lysspredning og optagelse af 7-AAD som påvist i FL3
- Kræver ikke fortynding
Flowcytometri
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | 4 °C |
| Til brug med (applikation) | Flowcytometri |
| Mængde | 500 tests |