Få mere at vide
BD Celleadskillelsesmagnet
Beskrivelse
- Holder op til seks 12 x 75 mm eller to 17 x 100 mm rundbundede reagensglas
- Tillader hurtig og effektiv positiv eller negativ udvælgelse af ønskede leukocytpopulationer
Celleadskillelse
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | Hver |
| Til brug med (applikation) | Celleadskillelse |
| Type | Celleadskillelsesmagnet |
| Tilstrækkelig til | Seks 12 x 75 mm/to 17 x 100 mm rundbundede m reagensglas |
Må kun bruges til undersøgelsesformål.