Få mere at vide
BD Celleberigelsescocktail
Artikelnummer. p-4376331
Produkttype:
Hukommelses-CD4+ T-cellecocktail
Naiv CD4+ T-celleberigelsescocktail
Naiv CD8+ T-cellecocktail
Artikelnummer. 15819458
Brand: BD 558521
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
Human Memory CD4+ T-celleberigelsescocktail, 5,0 ml:
  • Biotin Mus Anti-human CD8, klon SK1
  • Biotin Mus Anti-human CD11b, klon ICRF44
  • Biotin Mus Anti-human CD16, klon 3G8
  • Biotin Mus Anti-human CD19, klon HIB19
  • Biotin Mus Anti-human CD36, klon CB38
  • Biotin Mus Anti-human CD41a, klon HIP8
  • Biotin Mus Anti-human CD45RA, klon HI100
  • Biotin Mus Anti-human CD56, klon B159
  • Biotin Mus Anti-human CD123, klon 9F5
  • Biotin Mus Anti-human CD235a (Glycophorin A), klon GA-R2 (HIR2)
  • Biotin Mus Anti-humanγδ TCR, klon B1
  • I vandig bufferopløsning indeholdende 0,09% natriumazid
BD IMag Streptavidin Particles Plus - DM, 7,5 ml:
  • I vandig bufret opløsning indeholdende BSA™ og 0,09% natriumazid
Til negativ udvælgelse af uberørt hukommelse CD4+ hjælper T-celler fra perifert blod
Indeholder biotinylerede monoklonale antistoffer, der genkender antigener udtrykt på naive T-celler, CD8+ T-celler, B-celler, NK-celler,Γ /δ T-celler, monocytter, DC'er, granulocytter, blodplader og erythroide
celler Negativ selektion udføres for at berige umærkede hukommelsesceller. Mærkede celler migrerer mod magnet (positiv fraktion), og efterlader de umærkede celler i suspension, så de kan trækkes af og tilbageholdes (beriget fraktion)
  • Indeholder biotinylerede monoklonale antistoffer, der genkender antigener udtrykt på naive T-celler, CD8+ T-celler, B-celler, NK-celler,γ /δ T-celler, monocytter, DC'er, granulocytter, blodplader og erythroide celler
  • Undgår utilsigtet aktivering af berigede hukommelseshjælpe-T-celler ved at bruge reagenser, der ikke binder direkte til disse T-celler
  • Farver samtidigt erytrocytter, blodplader og de fleste leukocytter
Flowcytometri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring I vandig bufret opløsning indeholdende BSA™ 0,09% natriumazid ved 4 °C
Til brug med (applikation) Til negativ udvælgelse af uberørt hukommelse CD4+ hjælper T-celler fra perifert blod, magnetisk celleadskillelse
Til brug med (udstyr) Flowcytometer
Inkluderer Biotin mus Anti-Human CD8, klon SK1, CD11b, klon ICRF44, CD16, klon 3G8, CD19, klon HIB19, CD36, klon CB38, CD41a, klon HIP8, CD45RA, klon HI100, CD13,9 klon, CD13,9 klon 9F5, CD235a (Glycophorin A), klon GA-R2 (HIR2), gd TCR, klon B1
Produkttype Naiv CD4+ T-celleberigelsescocktail
Mængde 5 mL
Kun forskningsbrug