Få mere at vide
BD Celleløsning
Artikelnummer. 15811109
Skift visning
Mængde:
100 ml
Artikelnummer. Mængde
15811109 100 ml
1 options
Artikelnummer. 15811109 Leverandør BD Leverandørnr. 561527
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Erstatning for trypsinopløsning og kan bruges til passage af cellelinjer
  • Indeholder ikke produkter fra pattedyr eller bakterier
  • Består af kollagenolytiske og proteolytiske enzymer
  • Fungerer godt ved adskillelse af celler til analyse af mange celleoverflademarkører ved hjælp af flowcytometri og til cellesortering
Flowcytometri, cellekultur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring -20°C
Produkttype Reagens til dissociation af cellekultur
Mængde 100 ml