Få mere at vide
BD Cell Cocktail
Artikelnummer. 10008763
Skift visning
Mængde:
50 prøver
Artikelnummer. Mængde
10008763 50 prøver
1 options
Artikelnummer. 10008763 Leverandør BD Leverandørnr. 558495
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tre-farvet reagenscocktail
  • Cocktail komponent: APC anti-rotte CD3, FITC anti-rotte CD45RA, PE anti-rotte CD161a
  • Komponenter har tre forskellige kloner: henholdsvis 1F4, OX-33, 10/78
  • Isotype: mIgM,mIgG1, mIgG1
  • Designet til at identificere T-, B- og NK-lymfocytpopulationer fra rotter ved direkte immunfluorescens
  • Reaktivitet: Rotte
  • Opbevaringsbuffer: vandig bufret opløsning indeholdende BSA og≤ 0,09% natriumazid
Flowcytometri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt APC, FITC, PE
Detekterbare analytter Rotte T-, B- og NK-lymfocytpopulationer ved direkte immunfluorescens
Type Cell Cocktail
Til brug med (applikation) Flowcytometri
Inkluderer APC Anti-rotte CD3, FITC Anti-rotte CD45RA, PE Anti-rotte CD161a
Mængde 50 prøver
Form Væske
Må kun benyttes til forskningsformål.