Få mere at vide
BD CBA mus Th1/Th2/Th17 Cytokin Kit
Artikelnummer. 15577135 Shop alle BD Biosciences produkter
Skift visning
Mængde:
80 prøver
Artikelnummer. Mængde
15577135 80 prøver
1 options
Artikelnummer. 15577135 Leverandør BD Leverandørnr. 560485
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Indeholder
Reagenser til indfangning og påvisning af IL-2, IL-4, IL-6, IFN-γ TNF, IL-17A og IL-10; vaskebuffer; assay fortyndingsmiddel; reagenser til opsætning af cytometer
Optimeret til analyse af fysiologisk relevante koncentrationer (pg/mL-niveauer) af specifikke cytokinproteiner i vævskultursupernatanter og serumprøver
BD CBA-assays giver en metode til at indfange en opløselig analyt eller et sæt analytter med perler af kendt størrelse og fluorescens, hvilket gør det muligt at detektere analytter ved hjælp af flowcytometri.
  • Kan bruges til at måle Interleukin-2 (IL-2), Interleukin-4 (IL-4), Interleukin-6 (IL-6), Interferon-γ (IFN-γ ), Tumor Necrosis Factor (TNF), Interleukin-17A (IL-17A) og Interleukin-10 (IL-10) proteinniveauer i en enkelt prøve
  • Giver tilstrækkelige reagenser til 80 tests
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Registrerer IL-2, IL-4, IL-6, IFN-g, TNF, IL-17A og IL-10
Til brug med (applikation) Til analyse af fysiologisk relevante koncentrationer (pg/mL-niveauer) af specifikke cytokinproteiner i vævskultursupernatanter og serumprøver
Mængde 80 prøver
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Mouse Th1/Th2/Th17 CBA Kit
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P363-Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: CMIT/MIT
Må kun bruges til undersøgelsesformål.