Få mere at vide
BD CBA Mouse Th1/Th2 Cytokin Kit
Artikelnummer. 15846598 Shop alle BD Biosciences produkter
Skift visning
Mængde:
80 prøver
Artikelnummer. Mængde
15846598 80 prøver
1 options
Artikelnummer. 15846598 Leverandør BD Leverandørnr. 551287
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Indeholder
Reagenser til indfangning og påvisning af IL-2, IL-4, IL-5, IFN-γ og TNF; standarder; vaskebuffer; assay fortyndingsmiddel; reagenser til opsætning af cytometer
Optimeret til analyse af fysiologisk relevante koncentrationer (pg/mL-niveauer) af specifikke cytokinproteiner i vævskultursupernatanter og serumprøver
BD CBA-assays giver en metode til at indfange en opløselig analyt eller et sæt analytter med perler af kendt størrelse og fluorescens, hvilket gør det muligt at detektere analytter ved hjælp af flowcytometri.
  • Kan bruges til at måle Interleukin-2 (IL-2), Interleukin-4 (IL-4), Interleukin-5 (IL-5), Interferon-γ (IFN-γ ), og Tumor Necrosis Factor (TNF) proteinniveauer i en enkelt prøve
  • Giver tilstrækkelige reagenser til analyse af 80 prøver
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Registrerer IL-2, IL-4, IL-5, IFN-g og TNF
Til brug med (applikation) Til analyse af fysiologisk relevante koncentrationer (pg/mL-niveauer) af specifikke cytokinproteiner i vævskultursupernatanter og serumprøver
Mængde 80 prøver
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C
Må kun bruges til undersøgelsesformål.