Få mere at vide
BD CBA Mouse Inflammation Kit
Mængde:
80 prøver
Beskrivelse
Indeholder
Reagenser til indfangning og påvisning af IL-6, IL-10, MCP-1, IFN-γ TNF og IL-12p70; vaskebuffer; assay fortyndingsmiddel; reagenser til opsætning af cytometer
- Kan bruges til kvantitativ måling af Interleukin-6 (IL-6), Interleukin-10 (IL-10), Monocyte Chemoattractant Protein-1 (MCP-1), Interferon-γ (IFN-γ ), Tumor Necrosis Factor (TNF) og Interleukin-12p70 (IL-12p70) proteinniveauer i en enkelt prøve
- Detektionsreagens, der leveres i sættet, er en blanding af phycoerythrin (PE)-konjugerede antistoffer, som giver et fluorescerende signal i forhold til mængden af bundet analyt.
- Giver tilstrækkelige reagenser til 80 tests
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Ikke til brug i diagnostiske eller terapeutiske procedurer.
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | IFN-gamma |
| Krydsreaktivitet | Mus |
| Inkluderer | Reagenser til indfangning og påvisning af IL-6, IL-10, MCP-1, IFN-g, TNF og IL-12p70, vaskebuffer, assayfortynder, cytometeropsætningsreagenser |
| Mængde | 80 prøver |
| Indhold og opbevaring | 2 °C til 8 °C |
| Til brug med (applikation) | Flowcytometri |
| Produkttype | Mus betændelsessæt |