Få mere at vide
BD CBA Human Th1/Th2 Cytokin Kit
Artikelnummer. 15876368 Shop alle BD Biosciences produkter
Skift visning
Mængde:
80 prøver
Artikelnummer. Mængde
15876368 80 prøver
1 options
Artikelnummer. 15876368 Leverandør BD Leverandørnr. 550749
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Indeholder
Reagenser til indfangning og påvisning af IL-2, IL-4, IL-5, IL-10, TNF og IFN-γ , vaskebuffer, assayfortynder, serumforstærkningsbuffer, cytometeropsætningsreagenser
Optimeret til analyse af specifikke cytokiner i vævskultursupernatanter, EDTA-plasma og serumprøver
BD CBA-assays giver en metode til at indfange en opløselig analyt eller et sæt analytter med perler af kendt størrelse og fluorescens, hvilket gør det muligt at detektere analytter ved hjælp af flowcytometri.
  • Kan bruges til kvantitativ måling af Interleukin-2 (IL-2), Interleukin-4 (IL-4), Interleukin-5 (IL-5), Interleukin-10 (IL-10), Tumor Necrosis Factor (TNF) og Interferon-γ (IFN-γ ) proteinniveauer i en enkelt prøve
  • Det medfølgende detektionsreagens er en blanding af phycoerythrin (PE)-konjugerede antistoffer, som giver et fluorescerende signal i forhold til mængden af bundet analyt.
  • Giver tilstrækkelige reagenser til analyse af 80 prøver
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Ikke til brug i diagnostiske eller terapeutiske procedurer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Registrerer IL-2, IL-4, IL-5, IL-10, TNF og IFN-g
Til brug med (applikation) Til analyse af specifikke cytokiner i vævskultursupernatanter, EDTA-plasma- og serumprøver
Mængde 80 prøver
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C
Reaktivitet ADN