Få mere at vide
BD CBA Human Th1/Th2 Cytokin Kit II
Artikelnummer. 15886698 Shop alle BD Biosciences produkter
Skift visning
Mængde:
80 prøver
Artikelnummer. Mængde
15886698 80 prøver
1 options
Artikelnummer. 15886698 Leverandør BD Leverandørnr. 551809
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Indeholder
Reagenser til indfangning og påvisning af IL-2, IL-4, IL-6, IL-10, TNF og IFN-γ ; vaskebuffer; assay fortyndingsmiddel; serumforstærkende buffer; reagenser til opsætning af cytometer
Optimeret til analyse af specifikke cytokiner i vævskultursupernatanter, EDTA-plasma og serumprøver
  • Kan bruges til kvantitativ måling af Interleukin-2 (IL-2), Interleukin-4 (IL-4), Interleukin-6 (IL-6), Interleukin-10 (IL-10), Tumor Necrosis Factor (TNF) og Interferon-γ (IFN-γ ) proteinniveauer i en enkelt prøve
  • Detektionsreagens, der leveres i sættet, er en blanding af phycoerythrin (PE)-konjugerede antistoffer, som giver et fluorescerende signal i forhold til mængden af bundet analyt.
  • Giver tilstrækkelige reagenser til den kvantitative analyse af 80 prøver
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Ikke til brug i diagnostiske eller terapeutiske procedurer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Registrerer IL-2, IL-4, IL-6, IL-10, TNF og IFN-g
Til brug med (applikation) Til analyse af specifikke cytokiner i vævskultursupernatanter, EDTA-plasma- og serumprøver
Mængde 80 prøver
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C
Reaktivitet ADN