Få mere at vide
BD CBA Human Inflammatory Cytokine Kit
Artikelnummer. 15806708
Skift visning
Mængde:
80 prøver
Artikelnummer. Mængde
15806708 80 prøver
1 options
Artikelnummer. 15806708 Leverandør BD Leverandørnr. 551811
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Indeholder
Reagenser til indfangning og påvisning af IL-8, IL-1β , IL-6, IL-10, TNF og IL-12p70, vaskebuffer, assayfortynder, serumforstærkningsbuffer, cytometeropsætningsreagenser
Optimeret til analyse af specifikke proteiner i vævskultursupernatanter, EDTA-behandlet plasma og serumprøver
  • Kan bruges til kvantitativ måling af interleukin-8 (IL-8), interleukin-1β (IL-1β ), interleukin-6 (IL-6), interleukin-10 (IL-10), tumornekrosefaktor (TNF) og interleukin-12p70 (IL-12p70) proteinniveauer i en enkelt prøve
  • Detektionsreagens, der leveres i sættet, er en blanding af phycoerythrin (PE)– konjugerede antistoffer, som giver et fluorescerende signal i forhold til mængden af bundet analyt
  • Giver tilstrækkelige reagenser til analyse af 80 prøver
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Ikke til brug i diagnostiske eller terapeutiske procedurer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Registrerer IL-8, IL-1beta, IL-6, IL-10, TNF og IL-12p70
Til brug med (applikation) Til analyse af specifikke kemokiner i vævskultursupernatanter, EDTA-behandlet plasma (EDTA-plasma) og serumprøver
Mængde 80 prøver
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C
Reaktivitet ADN