Få mere at vide
BD CBA Human Chemokine Kit
Artikelnummer. 15886908 Shop alle BD Biosciences produkter
Skift visning
Mængde:
80 prøver
Artikelnummer. Mængde
15886908 80 prøver
1 options
Artikelnummer. 15886908 Leverandør BD Leverandørnr. 552990
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Indeholder
Reagenser til indfangning og påvisning af IL-8, RANTES, MIG, MCP-1 og IP-10, vaskebuffer, assayfortynder, cytometeropsætningsreagenser
Optimeret til analyse af specifikke kemokiner i vævskultursupernatanter, EDTA-behandlet plasma (EDTA-plasma) og serumprøver
  • Bruger følsomheden af amplificeret fluorescensdetektion ved flowcytometri til at måle opløselige analytter i et partikelbaseret immunassay
  • Hver perle i sættet giver en indfangningsoverflade til et specifikt protein og er analog med en individuelt coatet brønd i en ELISA plade
  • Capture Bead-blandingen er i suspension for at muliggøre påvisning af flere analytter i en prøve med lille volumen
  • Det brede dynamiske område af fluorescensdetektion via flowcytometri og den effektive indfangning af analytter via suspenderede partikler gør det muligt for analysen at bruge færre prøvefortyndinger og bestemme koncentrationen af en ukendt analyt på væsentligt kortere tid (sammenlignet med konventionel ELISA )
  • Kan bruges til kvantitativ måling af Interleukin-8 (CXCL8/IL-8), RANTES (CCL5/RANTES), Monokin-induceret af Interferon-γ (CXCL9/MIG), Monocyt Chemoattractant Protein-1 (CCL2/MCP-1) og Interferon-γ -inducerede protein-10 (CXCL10/IP-10) niveauer i en enkelt prøve
  • Giver tilstrækkelige reagenser til den kvantitative analyse af 80 prøver
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Ikke til brug i diagnostiske eller terapeutiske procedurer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Registrerer IL-8, RANTES, MIG, MCP-1 og IP-10
Til brug med (applikation) Til analyse af specifikke kemokiner i vævskultursupernatanter, EDTA-behandlet plasma (EDTA-plasma) og serumprøver
Mængde 80 prøver
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C
Reaktivitet ADN