Få mere at vide
BD Caspase-9-hæmmer, Z-LEHD-FMK
Artikelnummer. 15856258
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
15856258 1 mg
1 options
Artikelnummer. 15856258 Leverandør BD Leverandørnr. 550381
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Irreversibel og cellepermeabel hæmmer af caspase-9
Medlemmer af caspase-familien spiller nøgleroller i inflammation og pattedyrapoptose. Z-LEHD-FMK-peptidet er O-methyleret i P1-positionen på asparaginsyre, hvilket giver øget stabilitet og øget cellepermeabilitet. Z-LEHD-FMK-hæmmeren kan bruges til både in vivo- og in vitro-cellebaserede assays til at inhibere primært caspase-9-aktivitet og til at studere hændelser, der ligger nede efter caspase-9-aktivering.
  • Indhold: Lyofiliseret; Rekonstituer i DMSO
  • Format: Renset
  • Molekylvægt: 804 Dalton
Undgå flere fryse-optøninger af produktet.
Flowcytometri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Flowcytometri
Opbevaringsbuffer Lyofiliseret i dimethylsulfoxid
Indhold og opbevaring -20°C
Mængde 1 mg
Molekylvægt (g/mol) 804
Inhibitorer Z-LEHD-FMK
Form Oprenset
Må kun bruges til undersøgelsesformål.