Få mere at vide
BD Calcium assay kit
Beskrivelse
Indeholder
Calciumindikator, 10X signalforstærker
- Assay involverer kun ét farvestoftilsætningstrin og kræver ikke vask
- Tillader nem implementering i miljøer med høj kapacitet
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | -20°C |
| Til brug med (applikation) | Til homogen måling af intracellulære calciumændringer |
| Inkluderer | 10 hætteglas calciumindikator, 100 ml signalforstærker (10X, frysetørret) |
| Mængde | 100 forberedelser |
| Type | Detektionsanalysesæt |
Kun forskningsbrug