Få mere at vide
BD Pharmingen™ Calcein AM fluorescerende farvestof
Description
Den øgede hydrofobicitet af acetomethoxy (AM) derivatet af Calcein gør det muligt for dette farvestof let at trænge ind i levedygtige celler. Når de er inde, spalter intracellulære esteraser AM-grupperne fra det ikke-fluorescerende BD Pharmingen™ Calcein AM, fanger fluorescerende Calcein i cellen. Da døde celler mangler esteraseaktivitet, er kun levedygtige celler mærket. Calcein AM er optimalt exciteret ved lysets bølgelængde på 495 nm og udsender maksimalt ved 515 nm.
Spécification
Spécification
| Oversigt | Calcein AM fluorescerende farvestof |
| Til brug med (applikation) | Flowcytometri, Biobilleddannelse |
| Produkttype | Fluorescerende farvestof |
| Mængde | 1 mg |
| Regulatorisk status | RUO |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?