Få mere at vide
BD C5a, rekombinant mus
Beskrivelse
- Anafylatoksin og potent pro-inflammatorisk middel
- Ansvarlig for mediering af forskellige cellulære immunresponser
- Oprenset ved affinitetschromatografi
- Opbevaringsbuffer: Lyofiliseret i en vandig bufferopløsning indeholdende BSA og ProClin 150
ELISA
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Oprenset rekombinant mus C5a |
| Mængde | 10 prøver |
| Form | Lyofiliseret, frysetørret |
Må kun bruges til undersøgelsesformål.