Indeholder
Fikseringsbuffer, Diluent Buffer, BDRetrievagen En antigenhentningsopløsning, biotinyleret anti-BrdU antistof, brugsklar Streptavidin-peberrodsperoxidase (Sav-HRP) opløsning, DAB Buffer, DAB Chromogen og kontrolglas
BrdU In-Situ Detection Kit indeholder vores BD Retrievagen A, en antigenhentningsløsning designet specifikt til at afmaske antigene steder, bevare vævsmorfologi og muliggøre samtidig farvning af andre overfladeantigener i forbindelse med BrdU.
- Med BD Retrievagen A, en antigenhentningsopløsning
- Designet specifikt til at afsløre antigene steder, bevare vævsmorfologi og muliggøre samtidig farvning af andre overfladeantigener i forbindelse med BrdU
- Kit muliggør undersøgelse af spredningstilstand af fænotypisk definerede celler i mikromiljø af væv
- Konsistente resultater sikres ved at levere alle kritiske reagenser
- Omfattende serie af protokoller til farvning af BrdU i paraffinindlejrede og frosne vævssnit og dyrkede celler og i forbindelse med andre antigener
- Kontrolobjektglas leveres i sættet for at tjene som reference
Immunhistokemisk farvning
Tekniske data
Tekniske data
| Opbevaringskrav | 4 °C |
| Til brug med (applikation) | Immunhistokemisk farvning |
| Mængde | 1 sæt |
Kun brug til forskning