Få mere at vide
Bovint serumalbumin pletbuffer, BD
Artikelnummer. 10255649
Skift visning
Mængde:
500 ml
Artikelnummer. Mængde
10255649 500 ml
1 options
Meget giftige, fortyndede azidforbindelser i rindende vand før de kasseres for at undgå ophobning af potentielt eksplosive aflejringer i VVS
Artikelnummer. 10255649 Leverandør BD Biosciences Leverandørnr. 554657
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Meget giftige, fortyndede azidforbindelser i rindende vand før de kasseres for at undgå ophobning af potentielt eksplosive aflejringer i VVS
Til immunfluorescerende farvning af enkeltcellesuspensioner
Nyttigt til fortynding og påføring af fluorescerende reagenser samt til suspension, vask og opbevaring af celler bestemt til flowcytometrisk analyse
  • Bufret saltopløsning med neutral pH 7,4
  • Suppleret med 0,2 % (vægt/volumen) bovint serumalbuminproteiner
  • Indeholder natriumazid, som hæmmer den potentielle omfordeling af celleoverfladeantigener forårsaget af antistoftværbinding
  • Forhindrer potentielt tab af fluorescerende signalintensiteter
Flowcytometri, Fluorescensmikroskopi, Intracellulær farvning (flowcytometri)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Indhold og opbevaring 4 °C
Format Væske
Inkluderer 0,2% BSA-proteiner og 0,09% natriumazid
Mængde 500 ml
Valideret ansøgning RUO
Produkttype Farvningsbuffer
Kun forskningsbrug