Få mere at vide
BD Biotin Human T-lymfocytberigelsessæt - DM
Beskrivelse
Indeholder
CD11b/Mac-1, CD16, CD19, CD36, CD41a, CD56, CD235a biotinyleret antistofcocktail og BD IMag™ SAv partikler
Sættets komponenter er Biotin Human T Lymphocyte Enrichment Cocktail og Biotin Human T Lymphocyte Enrichment Cocktail
Komponenter
- Biotin Human T-lymfocytberigelsescocktail
- Biotin Human T-lymfocytberigelsescocktail
- Reaktivitet: Menneske
Magnetisk mærkning
Tekniske data
Tekniske data
| Krydsreaktivitet | ADN |
| Inkluderer | CD11b/Mac-1, CD16, CD19, CD36, CD41a, CD56, CD235a biotinyleret antistofcocktail og BD IMag™ SAv partikler |
| Produkttype | T-lymfocytberigelse |
| Indhold og opbevaring | 4 °C |
| Form | Magnetiske nanopartikler |
| Til brug med (applikation) | Magnetisk mærkning |
| Mængde | 5 mL |
Kun brug til forskning