Få mere at vide
Biosciences Transskriptionsfaktor buffersæt, BD
Beskrivelse
Transcription Factor Buffer Set blev designet til at forbedre brugervenlighed og minimere behandlingstiden, for at reducere uspecifik farvning, for at øge opløsningen af positivt farvede celler og for at reducere celletab betydeligt under fiksering, permeabilisering og farvningsprocedurer.
- Indhold: Fikserings-/permeabiliseringsbuffer, fortynderbuffer, perm/vaskebuffer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Transcription factor Buffer set |
| Til brug med (applikation) | Intracellulær blokering, flowcytometri, farvning af transkriptionsfaktorer alene eller i kombination med celleoverflademarkører og cytokiner |
| Mængde | Enhed |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- BD Pharmingen Transcription Factor Buffer Set
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
- Carcinogenicitet Kategori 1B
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
- H350-Kan fremkalde kræft.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P272-Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: formaldehyd e...%, methanol