Få mere at vide
BD BD Biosciences™ Microlance™ Hypodermic Needle 24G, Violet
Artikelnummer. 10295184
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 10295184
Brand: BD 304100
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Latex free replacement neeedles. BD Biosciences™ Microlance™ Hypodermic Needle 24G, Violet can be connected to a Luer adapter or Luer Lock connector
  • Gauge - 27G
  • Length - 3/4 in. (19mm)
  • External Diameter - 0.4mm
  • Wall - Regular
  • Bevel - Regular
  • Sterile
  • Latex free
  • Colour Code - Violet
  • Quantity - 100
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) Udvendig 0.55 mm